Documentos clave
Z742192
Stainless Steel Perforated Instrument Tray
Full size long, capacity 7.9 L
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Características
Full size long
fabricante / nombre comercial
Polarware 30023
capacidad
7.9 L
tamaño
20.75 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
52.7 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)