Documentos clave
Z742179
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 5.3 L
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Características
2/3 Size
fabricante / nombre comercial
Polarware 30122
capacidad
5.3 L
tamaño
13.88 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)