Z740937
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 50 mL, tol. 0.050 mL, red
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
borosilicate glass
Características
class A
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.050 mL
capacidad
50 mL
color
red
Descripción general
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)