Documentos clave
Z740163
Millipore
Amicon® Ultra-2
Ultracel-3 membrane, 3 kDa
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiales
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
esterilidad
non-sterile
Características
3 kDa
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Millipore UFC200324
tamaño tubo
~2 mL
volumen de trabajo
2 mL
tamaño de poro
3 kDa MWCO
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)