Documentos clave
Z691038
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
DA5/75
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Junta
center joint: ST/NS34/35
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit DA5/75
disponibilidad
not available in USA and Canada
brida calibre
75 mm
Descripción general
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)