Z683892
Pipeta Eppendorf® Research® plus, paquete de 3
Option 2
Sinónimos:
Adjustable volume pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Características
autoclavable
electronic: no
single-channel
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 3123000918
volumen
1000 μL
Descripción general
El pipeteo cómodo y de alta precisión es consecuencia del trabajo en equipo perfecto entre la pipeta y la punta. Research plus con PhysioCare Concept® están disponibles en paquetes que combinan pipetas Eppendorf Research plus y puntas de pipeta EPT.I.P.S.® a un precio especial.
3 pipettes (2–20 μL, 20–200 μL, 100–1,000 μL) + 3 reusable epT.I.P.S.® boxes with 96 pipette tips each.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)