Documentos clave
Z682292
Ace cold trap outer body only for condenser "CR" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1,010.00
$1,010.00
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1,010.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
$1,010.00
En stockDetalles
Materiales
glass
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 11228
Categorías relacionadas
Descripción general
The cold trap outer body for the Ace condenser "CR" assembly, is glass with a 45/50 inner joint to fit into the distribution head and fits the Büchi® rotary evaporators.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)