Z655236
Hanna conductivity standards
conductivity 12880 μS/cm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Hanna HI 70030C
intervalo de medición de la conductividad
12880 μS/cm
Descripción general
Hanna conductivity and TDS standards are supplied in 20 mL sachets to eliminate any chance of cross-contamination and provide the convenience of ready-to-use solutions.
Made using NIST standardized potassium chloride and silver nitrate solutions.
Made using NIST standardized potassium chloride and silver nitrate solutions.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)