MilliporeSigma
Z647217
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Sinónimos:
3201/14
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto Z647217 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
graduations 5.0 mL
intervalo de medición del volumen
500 mL, accuracy: 2.5 mL
Altura
390 mm
Descripción general
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
Otras notas
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)