Z610267
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 5 mL , 0.015 mL accuracy
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
Productos recomendados
material
soda-lime glass
feature
class AS
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Hirschmann 1340155
availability
not available in USA and Canada
H
400 mm
capacity
5 mL , 0.015 mL accuracy
color
amber graduations
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Legal Information
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico