Documentos clave
Z609420
Bohlender PTFE funnels
diam. 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
Diámetro
50 mm
vástago D.I. × D.E.
6 mm × 12 mm
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)