Documentos clave
Z568503
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
5 positions
Seleccione un Tamaño
1 EA
$845.00
$845.00
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$845.00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
$845.00
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Categorías relacionadas
Descripción general
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)