Z555126
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels™
disc diam. 50 mm, porosity 145-175 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
disco diám.
50 mm
grosor
7.5 mm
tamaño de poro
145-175 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)