Documentos clave
Z532061
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 5/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
D.E.
5/16 in.
7.9 mm
Descripción general
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
Información legal
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)