Z531006
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Junta
joint: ST/NS29/32
Al total
300 mm
Descripción general
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)