Documentos clave
Z505455
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 12.4 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
$25.80
$25.80
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$25.80
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
$25.80
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855820
D.I.
12.4 mm
pared tamaño
2.6 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)