Z404578
Dispersadores IKA® ULTRA-TURRAX®
T-25 Basic, for volumes of 1-2,000 mL, 230 V, 1/cs
Sinónimos:
tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
230 V AC
packaging
case of 1
pack of 1
manufacturer/tradename
IKA 2953000
availability
not available in USA and Canada
H × W × D
221 mm × 70 mm × 66 mm
weight
1.6 kg
General description
Application
- Reducción de partículas, emulsificaciones y potenciadores de reacciones en la investigación química, farmacéutica y alimentaria
- Homogeneización de tejidos para investigación biológica y médica
- Producción de alcohol
- Análisis de metales pesados en muestras de lodo
- Homogeneización de muestras marinas para la separación de agregados bacterianos
Nota: El elemento o varilla de dispersión se venden por separado
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)