Documentos clave
Z403733
IKAMAG digital magnetic stirrer
Midi MR 1
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
entrada CA/CC
230 V
fabricante / nombre comercial
IKA 2621900
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
0-1000 rpm speed
0.1 nm max. torque
Al × An × P
110 mm × 360 mm × 430 mm
plataforma capacidad
70000 g
agitador capacidad
50 L
peso
9 kg
Descripción general
These powerful magnetic stirrers feature digital LED speed/timer displays and 304 SS casings.
Información legal
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)