Z341657
3M™ 6000/7000 series filters
A2 Organic Vapour filter, pkg of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
descripción
Protects against organic vapours with b.p. >65°C up to 10 × OEL* or 5000ppm*, EN141
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
3M 6055
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
Two filters required per respirator.
Características y beneficios
Advertencia
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)