Z334553
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
FR50/2S/22A
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Junta
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR50/2S/22A
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
92 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
- One vertical neck
- Two angled side necks
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)