Documentos clave
Z309265
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
FF50/2S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Junta
joint: ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FF 50/2S
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
50 mL
Descripción general
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)