Z304751
Quickfit® air/steam inlet tube
diam. 6.5 mm
Sinónimos:
MF5
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Quickfit® MF 5
disponibilidad
not available in USA and Canada
Diámetro
6.5 mm
Descripción general
Tube with drawn tip for use with thread size 13 screw cap adapters. Order cone/screw-thread adapters for inlet tube separately (see Z302325).
Características y beneficios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- With precision-ground flat-flange joint
- For use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
- Autoclavable
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)