Z303941
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 100 mm bore
Sinónimos:
JC100F
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
etiqueta
D
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit JC 100F
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)