Documentos clave
Z303771
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 6,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
Sinónimos:
FR6L/7S/44P
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR6L/7S/44P
disponibilidad
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altura
300 mm
capacidad
6,000 mL
Descripción general
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)