Documentos clave
Z303488
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
FR2L/5S/2A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR2L/5S/2A
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
225 mm
capacidad
2,000 mL
Descripción general
One vertical central neck and one angled side neck
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)