Documentos clave
Z302198
Tyvek® Pro.Tech total body coveralls
size XXL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
tamaño
XXL
fabricante / nombre comercial
Tyvek
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
With full length zipper, elasticated wrist holes, integral elasticated hood and overshoes for protection in controlled, clean environments. Provides CE type 5 and Type 6 (particle and limited splash) protection.
Información legal
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)