Z301051
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 45/40
Sinónimos:
DA57
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom45/40
fabricante / nombre comercial
Quickfit DA 57
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)