Z274372
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 400 MHz, L 9 in.
About This Item
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 327-PP-9
Parámetros
400 MHz frequency
Longitud
9 in.
inclinación
25 μm
concentricidad
25 μm
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.29 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)