Documentos clave
Z273929
Enviro-Safe® thermometer
temperature -10-110 °C, immersion level, 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
Características
immersion level 50 mm
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60501-0000
intervalo de medición de la temperatura
-10-110 °C
Longitud
200 mm
Descripción general
Enviro-Safe thermometers are serialized, calibrated with NIST (NBS) traceable standards, and include a Statement of Accuracy.
White glass with easy-to-read, non-hazardous, biodegradable, green liquid fill. 6.5 mm O.D. guaranteed accuracy: ±1 scale division below 105°C (221°F), ±1.5 scale divisions above 105°C (221°F), and ±2 scale divisions above 200°C (392 °F).
Información legal
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)