Documentos clave
Z269603
Safety pipette fillers
green
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
natural rubber
fabricante / nombre comercial
FLIP-004
color
green
Descripción general
Has two operating valves to fill and dispense and a third removable automatic valve at the top for evacuation and easy inside cleaning. Natural rubber.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)