MilliporeSigma
Z265241
Supelco
TLC saturation pads
size 10 cm × 10 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Analtech 8106
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño
10 cm × 10 cm
Descripción general
La colocación de almohadillas con disolvente en la cubeta de desarrollo ayuda a asegurar la saturación rápida y uniforme de la atmósfera con vapor del disolvente. Las almohadillas mejoran la reproducibilidad y reducen los efectos del borde.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)