Documentos clave
Z255920
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 5/8 in., wall size 3/16 in.
Sinónimos:
plastic vacuum tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 10 feet
fabricante / nombre comercial
Nalgene 8000-0065
Parámetros
32 psi max. pressure (52 °C)
63 psi max. pressure (25 °C)
D.I. × D.E.
1/4 in. × 5/8 in.
pared tamaño
3/16 in.
Descripción general
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)