Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

Z253111

Supelco

Septa for open top caps

for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11

material

PTFE/silicone

packaging

pkg of 100 ea
pkg of 100

body thickness

0.060 in.

liner thickness

0.004 in.

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico