Documentos clave
Z247545
Coors evaporating dishes
capacity 35 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
Materiales
circles
porcelain
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66196
Altura
24 mm
capacidad
35 mL
placa diám.
60 mm
parte superior D.E.
60 mm
Descripción general
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)