Documentos clave
Z247367
Coors Buchner funnel
capacity 1,060 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
descripción
For Filter Paper Diameter (mm): 142-150
fabricante / nombre comercial
Coorstek 60246
Altura
221 mm
capacidad
1,060 mL
placa diám.
151 mm
diámetro
135 mm, perforated
Descripción general
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicación
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)