Documentos clave
Z247049
Coors casserole
capacity 140 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiales
circles
porcelain
esterilidad
non-sterile
envase
case of 12 ea (Internal pack of 6)
fabricante / nombre comercial
Coorstek 60059
capacidad
140 mL
diám. × Al
89 mm × 45 mm
placa diám.
89 mm
Descripción general
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)