Documentos clave
Z243272
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 250 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
$303.00
$303.00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$303.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
$303.00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Junta
joint: ST/NS stopper24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 723159
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
European style funnel with new leaktight locking stopper that will not fall out during shaking or transportation. The stopper is secured into a screw-threaded top joint via cap and Viton® O-ring for a positive, leaktight seal. Supplied complete with 1:5 PTFE plug, stopper, cap, and O-ring.
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)