Documentos clave
Z232416
Duran® Buchner funnel
capacity 220 mL
Sinónimos:
213413409
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
use paper diam. 70 mm
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
220 mL
placa P
73 mm
Descripción general
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)