Documentos clave
Z231967
Duran® beakers
capacity 150 mL, Tall form
Sinónimos:
211162906
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Al × D.E.
95 mm × 54 mm
capacidad
150 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)