Documentos clave
Z155616
Griffin-type SS beaker
capacity 3,000 mL, with handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
stainless steel
Características
graduations: no
Al × D.E.
178 mm × 154 mm
capacidad
3,000 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)