Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

Z136131

Scienceware® heavy-duty pail

capacity 10 L (10.6 qt)

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.51

manufacturer/tradename

Bel-Art

H × I.D.

12 in. × 9 5/8 in.

capacity

10 L (10.6 qt)

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.

Legal Information

Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico