Documentos clave
Z116904
Syringe PP/PE with removable needle
capacity 5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
El producto Z116904 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
graduated 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
capacidad
5 mL
aguja calibre × L
21 × 1 1/2 in.
Descripción general
The rigid PE plungers of these syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. Syringes have Luer tips, the SS needles have all PP Luer hubs.
Needles and syringes are sterilized and individually packaged, with no contaminating lubricants added.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1