X3110MM-HH
MerMade DNA CPG Column Sample Kit, 4 Bases
pore size 500 Å, 50 nmol, configured for MerMade
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 4 × 3 columns per Base (dA(bz), dC(bz), dG(ib) and dT)
tamaño de poro
500 Å
compatibilidad
configured for MerMade
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)