W6918
Potassium palmitate-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
About This Item
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
Clave InChI
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)