MilliporeSigma
W530526
Sigma-Aldrich
5-Isobutyl-2,3-dimethylpyrazine
97%
Sinónimos:
2,3-Dimethyl-5-(2-methylpropyl)pyrazine, 2,3-Dimethyl-5-isobutylpyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.492
densidad
0.925 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; leafy
cadena SMILES
CC(C)Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C10H16N2/c1-7(2)5-10-6-11-8(3)9(4)12-10/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
HPAYBTQBMQPWCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
182.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83.33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes