W530216
Palm oil
Certified organic (NOP)
Sinónimos:
Palm oil
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Elaeis guineensis
grado
Certified organic (NOP)
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
origen
Colombia origin
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fruity
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?