MilliporeSigma
W530179
Sigma-Aldrich
Macadamia oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Macadamia integrifolia
grado
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
origen
Kenya origin
índice de refracción
n20/D 1.468
densidad
0.840 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
tree nuts
Organoléptico
nutty
Información legal
Certified organic by MOSA
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)