MilliporeSigma
W521604
Sigma-Aldrich
Cornmint oil
natural, chinese type, FG
Sinónimos:
Mentha arvensis
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
4219
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Mentha arvensis
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
origen
China origin
índice de refracción
n20/D 1.460 (lit.)
bp
218 °C/760 mmHg (lit.)
218.4 °C/755 mmHg
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
minty; camphoraceous
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)