MilliporeSigma
W516007
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Sinónimos:
THQ
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Beilstein:
116149
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
índice de refracción
n20/D 1.593 (lit.)
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
civet
cadena SMILES
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
Clave InChI
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Khalid M Alkharfy et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 40(3), 319-323 (2014-06-14)
Thymoquinone (THQ), the active constituent of Nigella sativa seeds, has demonstrated some potential pharmacological activities. The present study was designed to investigate the pharmacokinetic behavior of THQ following intravenous (IV) and oral (PO) administration using an animal model. THQ was
Arindam Chatterjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein