MilliporeSigma
W509663
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
≥98%
Sinónimos:
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.17
Beilstein:
1902431
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
12.146
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)